Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de recepción con revestimiento PUR
Código de producto. 11973391
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11973391 250 mL cada uno
11903401 2 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11973391 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03064049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    91.83€ / paquete de 1
    Ahorro 38.17€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Especialmente para evaporadores giratorios
  • Con toma de junta esférica S 35
  • Con revestimiento PUR muy transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Volumen (métrico) 250 mL