Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz receptor con revestimiento PUR
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Con junta esférica S 35
- Con revestimiento PUR muy transparente
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Material (recubrimiento) | PUR |
| Volumen (métrico) | 500 mL |
| Diámetro (métrico) | 105 mm |