Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz receptor con revestimiento PUR
Código de producto. 10355385
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10355385 1000 mL cada uno
12343443 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10355385 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03064070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    112.52€ / paquete de 1
    Ahorro 38.48€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especialmente para su uso en evaporadores giratorios. Los matraces receptores con revestimiento PUR Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
  • Con junta esférica S 35
  • Con revestimiento PUR muy transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Material (recubrimiento) PUR
Volumen (métrico) 1000 mL
Diámetro (métrico) 131 mm