Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz receptor
Código de producto. 11876134
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11876134 500 mL cada uno
11896104 100 mL cada uno
11826134 2000 mL 1 PCS
11806114 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11876134 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03063558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    41.02€ / paquete de 1
    Ahorro 17.98€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente para su uso en evaporadores giratorios. Los matraces receptores Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
  • Con conector de junta esférica S 35
  • Con etiqueta de inscripción
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Volumen (métrico) 500 mL
Diámetro (métrico) 105 mm