Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz receptor
Código de producto. 11826134
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11826134 2000 mL 1 PCS
11896104 100 mL cada uno
11806114 250 mL cada uno
11876134 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11826134 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03063573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    71.20€ / paquete de 1
    Ahorro 36.80€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especialmente para su uso en evaporadores giratorios. Los matraces receptores Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
  • Con conector de junta esférica S 35
  • Con etiqueta de inscripción
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Volumen (métrico) 2000 mL
Diámetro (métrico) 166 mm