Learn More
Heidolph™ Matraz receptor
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
10 L
Packungsgröße:
cada uno
Beschreibung
- Con S 35/20
- Número de referencia 15-300-004-11: incluye válvulas de drenaje
- Incluido de serie en todos los modelos Hei-VAP Industrial
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Matraz receptor |
| Para utilizar con (equipo) | Evaporadores rotatorios |
| Centro de número de junta cónica estándar | 35/20 |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur