Learn More
Invitrogen™ Rec Protein A-HRP
Código de producto. 10581665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mg
Tamaño de la unidad:
3 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10581665 3 mg 3 miligramos
1 options
Código de producto. 10581665 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 101123
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Proteína A de HRP recombinante
Esta proteína A recombinante se purifica a partir de citosol de una cepa de E. coli que expresa los genes que codifican para la proteína de Staphylococcus aureus A. Esta versión se conjuga con peroxidasa de rábano altamente purificada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 3 mg
Formulario Solución
Subtipo de proteína Proteína A
Contenido y almacenamiento 2-8 °C. No congele el producto.
Condiciones de envío Hielo húmedo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rec Protein A-HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol -3(2H)-one,2-methylisothiazol-3(2H)-o ne