Learn More
Velp Scientifica™ Placa calefactora cerámica digital REC
Código de producto. 17254083 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
344 x 203 x 94 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17254083 344 x 203 x 94 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17254083 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20700553
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Velp Scientifica REC Digital Ceramic Hot Plate es una placa de calentamiento digital de laboratorio con tapa de cerámica para garantizar una alta resistencia a la corrosión y un ajuste preciso de la temperatura.
Prácticos y fáciles de utilizar
  • La tecnología de placas calefactoras garantiza la homogeneidad, la eficiencia térmica y un excelente rendimiento de calentamiento
  • La parte superior de la cerámica y la estructura del tecnopolímero garantizan una excelente resistencia a los productos químicos
  • Pantalla digital brillante para un ajuste preciso de la temperatura que muestra la temperatura real y la temperatura de referencia
  • El mensaje de seguridad de superficie caliente aparece cuando la temperatura es superior a 50 °C.
  • Ranura dedicada para proteger los componentes electrónicos
Especificaciones
Material del cuerpo Tecnopolímero
Tipo de controlador Analógico
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 550 °C
Peso (imperial) 7.7 lb.
Peso (métrico) 3,5 kg
Requisitos eléctricos 780 W
Frecuencia 50/60 Hz
Características de seguridad Mensaje de seguridad de superficie caliente
tipo de tapón Estilo UE
Tamaño máx. del recipiente 15 L
N.º de posiciones 1
Carga máx. de muestra 25 kg
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Hotplate
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 344 x 203 x 94 mm