Learn More
VELP Scientifica REC 10 placas calefactoras de cerámica digitales
Código de producto. 30067452 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
30067452 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 30067452 Proveedor VELP Scientifica N.º de proveedor F20700693
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    668.60€ / paquete de 1
    Ahorro 161.40€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Una placa calefactora digital con una placa de cerámica cuadrada de 10 in proporciona alta resistencia a la corrosión, control preciso de la temperatura y características de seguridad mejoradas. Es la solución ideal para laboratorios que requieren una gran superficie de trabajo.
  • REC 10 Digital proporciona una placa espaciosa de 10 in para tareas de calor exigentes, lo que garantiza una gran homogeneidad de temperatura y una transferencia de calor óptima.
  • Diseñado para garantizar facilidad de uso y excelente resistencia a los productos químicos.
  • Pantalla digital para ajustes precisos de temperatura de hasta 550 °C
  • Se muestra un mensaje de advertencia de 'Superficie caliente' cuando la temperatura supera los 50 °C, incluso cuando está inactivo
  • Acepta frascos de hasta 25 L de volumen.
  • Termorregulación precisa del medio con sonda Pt100/Pt1000 (±1 °C) y Termorregulador Digital VTF (±0,5 °C)
  • Diseñado para una vida útil más larga y garantizado por 3 años de garantía con registro de producto en línea.
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 10 x 10 in
Temperatura (métrico) Ambiente hasta 550 °C
Incluye Solo placa calefactora
tipo de tapón Europa/Reino Unido
Tamaño máx. del recipiente 5 L
Carga máx. de muestra 5 L
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa calefactora