Learn More
Reboxetina mesilato, TRC
Código de producto. 18022020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18022020 5 mg 5 miligramos
30137619 25 mg 25 miligramos
18072410 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18022020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1420005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98769-84-7
Fórmula molecular C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 409.5
Sinónimo Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(±)-, methanesulfonate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), (±) Reboxetine mesylate, Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1)
Nombre IUPAC (2R)-2-[(R)-(2-etoxifenoxi)-fenilmetilmorfalina; Ácido metanosulfónico
SMILES CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reboxetine Mesilate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1559