Learn More
Reboxetine mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16456098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16456098 10 mg 10 miligramos
16448697 5 mg 5 miligramos
16442237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16456098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14560C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Reboxetine mesylate (FCE20124 mesylate) is a potent, selective, and specific noradrenaline reuptake inhibitor (NARI) for the research of depression. Reboxetine mesylate inhibits the uptake of norepinephrine, with a Ki of 8 nM.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Reboxetine mesylate
CAS 98769-84-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27NO6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo FCE20124 mesylate PNU155950E mesylate
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (305.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (122.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(O)=O.CCOC1=C(C=CC=C1)O[C@]([C@@]2([H])CNCCO2)([H])C3=CC=CC=C3.[relative stereochemistry]
Peso molecular (g/mol) 409.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.5
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.