Learn More
R&D Systems™ Reboxetine mesylate
Descripción
Potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and > 10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively). Displays > 1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Reboxetine mesylate |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.5 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 409.497 |