Learn More
Mesilato de reboxetina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457610 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457610 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1613.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Reboxetine Mesilate
CAS 98769-84-7
Nombres de analitos o componentes Reboxetine Mesilate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C19 H23 N O3 . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Reboxetine Mesilate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (9CI), Davedax, Edronax, FCE 20124, PNU 155905E, PNU 155950E, Reboxetine mesilate, Reboxetine mesylate, Morpholine, 2-[(R)-(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2R)-rel-, methanesulfonate (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (R*,R*)-(+/-)-, methanesulfonate, (+/-) Reboxetine mesylate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Tipo de solución Solución única
SMILES CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (2R)-2-[(R)-(2-etoxifenoxi)-fenilmetil]morfolina; ácido metanosulfónico
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 409.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 409,1559 g/mol