Learn More
Rebaudiósido D, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rebaudioside D |
| CAS | 63279-13-0 |
| Fórmula molecular | C50 H80 O28 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Kaur-16-en-18-oic acid','13-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-','2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl ester','(4α)-, Rebaudioside D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C50H80O28/c1-18-11-49-9-5-24-47(2,7-4-8-48(24,3)46(68)77-44-39(34(64)29(59)22(15-54)72-44)75-42-36(66)32(62)27(57)20(13-52)70-42)25(49)6-10-50(18,17-49)78-45-40(76-43-37(67)33(63)28(58)21(14-53)71-43)38(30(60)23(16-55)73-45)74-41-35(65)31(61)26(56)19(12-51)69-41/h19-45,51-67H,1,4-17H2,2-3H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24+,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39-,40-,41+,42+,43+,44+,45+,47-,48-,49-,50+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H]5O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(=O)O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O |
| Peso molecular (g/mol) | 1129.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1128.4836 |