Learn More
Rebaudioside C, MedChemExpress
Descripción
Rebaudioside C(Dulcoside B) is used as natural sweeteners to diabetics and others on carbohydrate-controlled diets.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rebaudioside C |
| CAS | 63550-99-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C44H70O22 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dulcoside B |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 40 mg/mL (42.06 mM) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC([C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(CC4=C)[C@@]5([H])CC[C@]4(O[C@]6([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@]7([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@]8([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O8)C3)([H])[C@@]5(C)CCC2)=O)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 951.01 |
| Mostrar más |