Learn More
Rebamipide, TRC
Código de producto. 30007147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007147 5 g 5 g
30005499 1 g 1 g
17999554 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1390005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90098-04-7
Fórmula molecular C19H15ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 370.79
Sinónimo 4-Quinolinepropanoic acid, α-[(4-chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-, α-[(4-Chlorobenzoyl)amino]-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic acid, Mucosta, OPC 12759, Proamipide, Rebamipide, Rebator
Nombre IUPAC 2-[(4-clorobencilo)amino]-3-(2-oxo-1H-quinolina-4-il)ácido propanoico
SMILES OC(=O)C(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)NC(=O)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rebamipide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-13-7-5-11(6-8-13)18(24)22-16(19(25)26)9-12-10-17(23)21-15-4-2-1-3-14(12)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.072
Porcentaje de pureza >95%