Learn More
Rebamipide, MedChemExpress
Código de producto. 16452149
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16452149 1 g 1 g
16410898 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16452149
Marca: Medchem Express HYB0360
MedChemExpress Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.
Rebamipide (OPC12759) is a mucoprotective agent. Rebamipide induces COX-2 expression, increases PGE2 levels, and enhances gastric mucosal defense in a COX-2-dependent manner.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rebamipide
Forma física Solid
CAS 90098-04-7
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15ClN2O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo OPC12759 Proamipide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C(NC(C1=CC=C(Cl)C=C1)=O)CC(C2=CC=CC=C2N3)=CC3=O)=O
Peso molecular (g/mol) 370.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.79
Porcentaje de pureza 99.88%