Learn More
Heidolph™ Agitadores de varillas Reax para frascos
Código de producto. 10633201 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Reax 20/12
Reax 20/8
Admite:
8 frascos
Para 12 frascos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Admite unitSize
10633201 Reax 20/8 8 frascos cada uno
10272401 Reax 20/12 Para 12 frascos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10633201 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5412000800
Fijación rápida y sencilla de frascos. Los agitadores de varillas Reax para frascos Heidolph Reax vienen con el accesorio para botellas de 2 l.
  • La velocidad se puede justar continuamente, entre 1 y 16 rpm.
  • También están disponibles intervalos de velocidad de 0,5 a 8 rpm y de 2 a 32 rpm
  • Controles con dial analógico para ajustar las rpm
  • Fijación rápida y sencilla de frascos
  • Se suministra con accesorio para frascos de 2 l
  • Accesorio para botellas de 0,5 l y 1 l disponible
  • Se pueden fijar otros recipientes de 270 mm de altura y diámetro máximo de 136 mm con placa de tensión
  • Clase de protección IP 21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/115/220/230 V
Admite 8 frascos
Tipo de producto Agitador de varillas
Modelo Reax 20/8
N.º de posiciones 8