Descripción
- Agitador rotativo Heidolph Reax 20/4 con diámetro de tubo máximo de 136 mm, número máximo de tubos de 4, velocidad máxima de 16 rpm, con control de velocidad
- Establezca y ajuste constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 1 a 16 rpm, ideal para análisis de aguas residuales
- Hay disponible un modelo con una velocidad de rotación de 2 a 32 rpm previa solicitud
- Fijación rápida y sencilla de frascos
- Se pueden usar otros recipientes de 160 a 270 mm de altura y un diámetro máx. de 136 mm con accesorios
- Todos los modelos se han diseñado con un centro de gravedad bajo que evita el deslizamiento a altas velocidades, incluso en una superficie húmeda
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 1 a 16 rpm |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?