Learn More
Heidolph™ Reax 2 con adaptador universal
Código de producto. 15674048 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 20 a 100 rpm
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
15674048 De 20 a 100 rpm 1 set
1 options
Código de producto. 15674048 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5412100900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Reax 2 con adaptador universal sujeta rápidamente 2 recipientes de cualquier tamaño y acepta capacidades de carga de hasta 1 kg.
  • Velocidad ajustable continuamente de 20 a 100 rpm
  • El adaptador universal permite el uso de varios recipientes de 50 a 160 mm de altura.
  • Además, hay disponible un adaptador opcional para el uso de 20 tubos de ensayo a la vez
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 1 kg
Intervalo de velocidad De 20 a 100 rpm
Tensión 230 V
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 2.2 lb.
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Modelo Reax 2