Learn More
ReAsH-EDT2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one |
| CAS | 438226-89-2 |
| Fórmula molecular | C16 H13 As2 N O3 S4 |
| Cantidad | 0.25 mg |
| Sinónimo | 3H-Phenoxazin-3-one','4,6-bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-7-hydroxy-, 4,6-Bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, Lumio Red, ReAsH, ReAsH-EDT2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13As2NO3S4/c20-11-3-1-9-15(13(11)17-23-5-6-24-17)22-16-10(19-9)2-4-12(21)14(16)18-25-7-8-26-18/h1-4,20H,5-8H2 |
| SMILES | O=C1C=CC2=NC3=C(OC2=C1[As]4SCCS4)C([As]5SCCS5)=C(C=C3)O |
| Nombre IUPAC | 4,6-bis(1,3,2-ditiarsolan-2-il)-7-hidroxifenoxazin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 545.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.821 |