Learn More
Fisherbrand™ Sistema de electroforesis en tiempo real, con fuente de alimentación
Código de producto. 17813388 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Universal
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tensión Tamaño de la unidad
17813388 Universal 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 17813388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2021.64€
    1521.22€ / paquete de 1
    Ahorro 500.42€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Ejecute geles de ADN, vea las separaciones a medida que ocurren y capture imágenes de gel con un teléfono inteligente
  • Herramienta para análisis pequeños de ADN en gel
  • La fuente de alimentación tiene un voltaje seleccionable de 100 V, 50 V o 35 V y temporizador
  • Compatible con SYBR, Gel Green, SmartGlow y otras tinciones de ADN fluorescentes verdes
  • La caja de imágenes y el filtro fotográfico permiten obtener imágenes en gel con la cámara de cualquier teléfono inteligente
  • Incluye:
    • Tanque de circulación de gel
    • Fuente de alimentación de conexión directa
    • Tapa del filtro de color ámbar
    • Pequeño transiluminador de LED azul
    • Equipo para moldear geles (para moldear sus propios geles)
      • Soporte
      • Bandejas
      • Peines
Información de órdenes
Voltaje: 220/240 V
Especificaciones
Tampón 0,5 x o 1 x TAE o TBE
Certificaciones/conformidad CE
Color Gris y claro
Método de detección teléfono inteligente
Para utilizar con (equipo) Fuente de alimentación estándar para electroforesis
Gel Compatibility Haz geles usando el juego de moldeo incluido
Tipo ADN
Pantalla Temporizador LED digital
Dimensiones del gel 10.5 x 10 cm, 10.5 x 6 cm
Porcentaje del gel 0,5 a 6%
Tipo de gel agarosa
Características ecológicas Utiliza consumibles mínimos, sin desperdicios asociados con geles prefabricados
Incluye Tanque de gel, iluminador LED azul, cubierta de filtro, juego de fundición de gel, carcasa para imágenes de teléfonos inteligentes, transformador de 230 a 115 V
Etiqueta o tinte Úselo con SmartGlow o SYBR mancha verde
Material Policarbonato moldeado
Modo de separación Electroforesis
N.º de geles 1
N.° de pocillos 12 o 22
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de tapón Universal
Volumen de carga de muestras 10 a 20 μL
Tipo de muestra Ácido nucleico
N.° de dientes 12 o 22
Grosor de los dientes (métrico) 1 mm, 2 mm
Volumen del tampón (métrico) 230 mL
Volumen de la cámara (métrico) 230 mL
Volumen de la muestra (métrico) 10 a 20 μL
Volumen del pocillo (métrico) 10 a 20 μL
Garantía 2 años
Dimensiones (L x An) 7,5 x 8,25 in.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,5 x 8,25 x 5 in.
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud de la superficie (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 8,25 in
Longitud de la superficie (métrico) 21 in
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura del gel (métrico) 10.5 cm
Anchura de los dientes (métrico) 3 mm, 5.65 mm
Anchura del pocillo (métrico) 3 mm, 5.65 mm
Altura de la superficie (imperial) 5 in
Altura de la superficie (métrico) 14 cm
Peso (imperial) 1.65 lb.
Peso (métrico) 0.75 kg
Tensión 220/240 V