Learn More
MedChemExpress Real Thiol
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 2280796-90-7 |
| Peso molecular | 411.36 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 101 mg/mL (245.53 mM) |