Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer Reagents and Standards
Código de producto. 15914267
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Estándar de calibración de analizador de sílice
Reactivos y estándar
Tamaño de la unidad:
0.50 litro
1 set
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15914267 Reactivos y estándar 1 set
16895623 Estándar de calibración de analizador de sílice 500 ml
15904267 Estándar de calibración de analizador de sílice 0.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15914267 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 2230RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    833.65€
    527.87€ / 1 sets
    Ahorro 305.78€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
The reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer.
Ensure you have the reagents and calibration standards you need to operate and maintain the Thermo Scientific™ Orion™ 2230XP Silica Analyzer. Reagents kit contains all three reagents required for operation, and calibration standards available in individual bottles. For use with the Orion 2230XP Silica Analyzer.
Garantía: fuera de la caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivos 1,2 y 3
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 45°C
Tipo Reactivos y estándar
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.