Learn More
Hanna Instruments™ Juego de reactivos para el fotómetro de pH, para pruebas colorimétricas de agua
Descripción
Este juego de reactivos de alta calidad está diseñado para seguir el método rojo de fenol para la determinación colorimétrica del pH. Simplemente añadiendo 5 gotas del frasco de reactivo a la muestra, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un tinte en la muestra que varía de amarillo a rojo. La intensidad del color viene determinada por un fotómetro compatible.
- Están diseñados para muestras con un rango esperado de pH de 6,5 a 8,5, para resultados con una resolución de pH de 0,1
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Rojo de fenol |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del pH |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna |
| Incluye | 1 frasco cuentagotas |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 1 set |
| temp | pH de 6,5 a 8,5 |
| Método de prueba | Determinación colorimétrica |
| Tipo | Kits de pruebas de aguas |