Learn More
Thermo Scientific™ Reagent Vessel, 60 mL
Código de producto. 12460030 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Analizadores químicos clínicos Konelab
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12460030 Analizadores químicos clínicos Konelab paquete de 12
1 options
Código de producto. 12460030 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 981455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    125.15€ / paquete de 12
    Ahorro 15.85€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Plastic reagent vessels for use with biochemical analyzers.
Plastic sample containers with a volume of 60 ml, suitable for biochemical analyzers of the Konelab series.
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Photometric Analysis
Para utilizar con (equipo) Analizadores químicos clínicos Konelab
Capacidad (métrico) 60 mL
Cantidad 12 Pk.