Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos, poliestireno estéril
BIOPHARMA
Código de producto. p-7161580 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Envase:
1/bolsa, 100 bolsa
1/bolsa, 50 bolsa
5/bolsa, 20 bolsa
5/bolsa, 40 bolsa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
2,8 x 0,8 x 0,7 pulg
4 x 1 x 0,8 pulg
4 x 1,1 x 1,2 pulg
4,3 x 1,9 x 1,3 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
16334852 5 ml 1/bolsa, 50 bolsa 2,8 x 0,8 x 0,7 pulg paquete de 50
16354852 10 ml 1/bolsa, 100 bolsa 2,8 x 0,8 x 0,7 pulg paquete de 100
16364852 25 ml 5/bolsa, 40 bolsa 4 x 1 x 0,8 pulg paquete de 200
16374852 25 ml 1/bolsa, 50 bolsa 4 x 1 x 0,8 pulg paquete de 100
16314862 50 ml 5/bolsa, 20 bolsa 4 x 1,1 x 1,2 pulg paquete de 100
16394852 50 ml 5/bolsa, 40 bolsa 4 x 1,1 x 1,2 pulg paquete de 200
16317701 50 ml 1/bolsa, 100 bolsa 4 x 1,1 x 1,2 pulg paquete de 100
16324862 100 ml 5/bolsa, 40 bolsa 4,3 x 1,9 x 1,3 pulg paquete de 200
16334862 100 ml 1/bolsa, 100 bolsa 4,3 x 1,9 x 1,3 pulg paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16334852 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120637
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo
  • El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
  • La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
  • Las marcas de graduación en el borde superior y las paredes interiores permiten que las mediciones de líquido se identifiquen fácilmente y reducen los residuos de reactivos caros
  • El diseño de boquillas de vertido en las cuatro esquinas permite un verter de un modo sencillo sin salpicaduras y reduce la posibilidad de goteos
  • Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
  • Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
  • Estéril, sellado en bolsas y esterilizado con haz de electrones
  • Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
  • Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
  • Certificado de calidad disponible bajo petición
  • Desechables
  • Patente de diseño pendiente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 4,8 g (0,17 oz)
Certificaciones/conformidad Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Descripción Depósito de reactivos, 5 ml, estéril, envasado individual, poliestireno
Capacidad (métrico) 5 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,8 x 0,8 x 0,7 pulg
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Reactivo
Altura (imperial) 0,7 pulg
Altura (métrico) 1,8 cm
Incluye Depósito
Longitud (imperial) 2,8 pulg
Longitud (métrico) 7,2 cm
Temperatura máx. (imperial) 104 °F en funcionamiento
Temperatura máxima 40 °C en funcionamiento
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase 1/bolsa, 50 bolsa
Cantidad 500
Volumen del pocillo (métrico) 5 ml
Anchura (imperial) 0,8 pulg
Anchura (métrico) 2,1 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1 cubeta inferior
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Cónicos