Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos, poliestireno estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 16364852 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Envase:
1/bolsa, 100 bolsa
1/bolsa, 50 bolsa
5/bolsa, 20 bolsa
5/bolsa, 40 bolsa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
2,8 x 0,8 x 0,7 pulg
4 x 1 x 0,8 pulg
4 x 1,1 x 1,2 pulg
4,3 x 1,9 x 1,3 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
16364852 25 ml 5/bolsa, 40 bolsa 4 x 1 x 0,8 pulg paquete de 200
16334852 5 ml 1/bolsa, 50 bolsa 2,8 x 0,8 x 0,7 pulg paquete de 50
16354852 10 ml 1/bolsa, 100 bolsa 2,8 x 0,8 x 0,7 pulg paquete de 100
16374852 25 ml 1/bolsa, 50 bolsa 4 x 1 x 0,8 pulg paquete de 100
16314862 50 ml 5/bolsa, 20 bolsa 4 x 1,1 x 1,2 pulg paquete de 100
16394852 50 ml 5/bolsa, 40 bolsa 4 x 1,1 x 1,2 pulg paquete de 200
16317701 50 ml 1/bolsa, 100 bolsa 4 x 1,1 x 1,2 pulg paquete de 100
16324862 100 ml 5/bolsa, 40 bolsa 4,3 x 1,9 x 1,3 pulg paquete de 200
16334862 100 ml 1/bolsa, 100 bolsa 4,3 x 1,9 x 1,3 pulg paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16364852 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120640
Cantidad Precio
1 305.00€ / paquete de 200
10 274.50€ / paquete de 200
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo
  • El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
  • La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
  • Las marcas de graduación en el borde superior y las paredes interiores permiten que las mediciones de líquido se identifiquen fácilmente y reducen los residuos de reactivos caros
  • El diseño de boquillas de vertido en las cuatro esquinas permite un verter de un modo sencillo sin salpicaduras y reduce la posibilidad de goteos
  • Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
  • Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
  • Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
  • Certificado de calidad disponible bajo petición
  • Desechables
  • Patente de diseño pendiente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 25 ml (0,85 oz)
Certificaciones/conformidad Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Descripción 5 por envase
Capacidad (métrico) 25 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 x 1 x 0,8 pulg
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Reactivo
Altura (imperial) 0,8 pulg
Altura (métrico) 2,1 cm
Incluye Depósito
Longitud (imperial) 4 pulg
Longitud (métrico) 10,2 cm
Temperatura máx. (imperial) 104 °F en funcionamiento
Temperatura máxima 40 °C en funcionamiento
N.º por caja 2000
N.° por paquete 100
Envase 5/bolsa, 40 bolsa
Cantidad 2000
Volumen del pocillo (métrico) 25 ml
Anchura (imperial) 1 pulg
Anchura (métrico) 2,5 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1 cubeta inferior
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Cónicos