Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos, poliestireno no estéril
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
- La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
- Las marcas de graduación en el borde superior y las paredes interiores permiten que las mediciones de líquido se identifiquen fácilmente y reducen los residuos de reactivos caros
- El diseño de boquillas de vertido en las cuatro esquinas permite un verter de un modo sencillo sin salpicaduras y reduce la posibilidad de goteos
- Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
- Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
- Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
- Certificado de calidad disponible bajo petición
- Desechables
- Patente de diseño pendiente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 25 ml (0,85 oz) |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Descripción | Envasado a granel |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4 x 1 x 0,8 pulg |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Mostrar más |