Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos doble: 25 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 16364862 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
1/bolsa, 100 bolsa
5/bolsa, 40 bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
16364862 5/bolsa, 40 bolsa paquete de 200
16374862 1/bolsa, 100 bolsa paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16364862 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120651
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los depósitos de reactivos ofrecen un fresco y moderno diseño con funciones mejoradas para optimizar los procedimientos de pipeteo
  • El diseño de depósito dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes o maximiza la recuperación de utilizar un solo canal y una pequeña cantidad de reactivo
  • El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
  • La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
  • Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
  • Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
  • Estéril, sellado en bolsas y esterilizado con haz de electrones
  • Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
  • Sellado en bolsas fáciles de abrir. No se necesitan tijeras para abrir
  • Certificado de calidad disponible bajo petición
  • Desechables
  • Patente de diseño pendiente
Especificaciones
Capacidad (imperial) 25 ml (0,85 oz)
Certificaciones/conformidad Sin ADNasa, ARNasa ni pirógenos
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Descripción 5 por envase
Capacidad (métrico) 25 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,1 x 1 x 0,8 pulg
Material PVC
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Reactivo
Altura (imperial) 0,8 pulg
Altura (métrico) 2,1 cm
Incluye Depósito
Longitud (imperial) 4 pulg
Longitud (métrico) 10,2 cm
Temperatura máx. (imperial) 104 °F en funcionamiento
Temperatura máxima 40 °C en funcionamiento
N.º por caja 1200
N.° por paquete 200
Envase 5/bolsa, 40 bolsa
Cantidad 200
Volumen del pocillo (métrico) 25 ml
Anchura (imperial) 1 pulg
Anchura (métrico) 2,5 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1 cubeta inferior
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Cónicos