Learn More
Thermo Electron LED GmbH Reagent Reservoir
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11781505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Pk.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11781505 10 Pk. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11781505 Proveedor Thermo Electron LED GmbH N.º de proveedor 9510037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.35€
    36.41€ / paquete de 10
    Ahorro 13.94€
    27% Descuento
En stock
The reagent reservoir from Thermo Electron LED GmbH is made of polypropylene and has eight wells.
  • Autoclavable
  • Provide variety of solutions to suit all pipetting procedures
  • Reagent reservoirs designed to provide solutions tailored to procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color White
Capacidad (métrico) 60 mL
Material Polypropylene
Esterilidad Non-sterile
Tipo Reagent Reservoir
Cantidad 10 Pk.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Canales 8
Desechables Reusable
Forma del fondo Flat