Learn More
BD Biosciences Gradilla de reactivos - V450
Código de producto. 15941270 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
180 × 54,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15941270 180 × 54,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15941270 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 657183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
La gradilla de reactivos enfriada previamente mantiene sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, conservando su calidad y estabilidad de proteína-colorante.
Preenfriado BD™ Los racks de reactivos mantienen sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, preservando su calidad y la estabilidad del colorante proteico. El BD Los estantes para reactivos son apilables y están disponibles en diferentes colores para ayudarlo a mantener sus viales organizados tanto en la mesa como en el refrigerador. Cada rack está lleno de material de refrigeración y puede albergar hasta 25 BD™ Viales de color ámbar y 20 más estrechos BD Pharmingen™ tipo viales. Tamaño 180 mm x 54,5 mm - Peso: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite BD Viales de color ámbar (5) y más estrechos BD Pharmingen Viales tipo (20)
Apilables Sí
Dimensiones (L x An) 180 × 54,5 mm
Peso (métrico) 950 G
Incluye Rellena con material de refrigeración.