Learn More
BD Biosciences Gradilla de reactivos - PE
Descripción
Preenfriado BD™ Los racks de reactivos mantienen sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, preservando su calidad y la estabilidad del colorante proteico. El BD Los estantes para reactivos son apilables y están disponibles en diferentes colores para ayudarlo a mantener sus viales organizados tanto en la mesa como en el refrigerador. Cada rack está lleno de material de refrigeración y puede albergar hasta 25 BD™ Viales de color ámbar y 20 más estrechos BD Pharmingen™ tipo viales. Tamaño 180 mm x 54,5 mm - Peso: 950 gr.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | BD Viales de color ámbar (5) y más estrechos BD Pharmingen Viales tipo (20) |
| Apilables | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 180 × 54,5 mm |
| Peso (métrico) | 950 G |
| Incluye | Rellena con material de refrigeración. |