Learn More
BD Biosciences Gradilla de reactivos - PE-Cy™7
Código de producto. 15911270
Change view
Click to view available options
Admite: 5 viales ámbar BD™ y 20 viales BD Pharmingen™ más estrechos.
Código de producto.
15911270 Admite: 5 viales ámbar BD™ y 20 viales BD Pharmingen™ más estrechos.
1 options
Código de producto. 15911270 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 657180
La gradilla de reactivos enfriada previamente mantiene sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, conservando su calidad y estabilidad de proteína-colorante.
Preenfriado BD™ Los racks de reactivos mantienen sus anticuerpos refrigerados durante 75 minutos, preservando su calidad y la estabilidad del colorante proteico. El BD Los estantes para reactivos son apilables y están disponibles en diferentes colores para ayudarlo a mantener sus viales organizados tanto en la mesa como en el refrigerador. Cada rack está lleno de material de refrigeración y puede albergar hasta 25 BD™ Viales de color ámbar y 20 más estrechos BD Pharmingen™ tipo viales. Tamaño 180 mm x 54,5 mm - Peso: 950 gr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite BD Viales de color ámbar (5) y más estrechos BD Pharmingen Viales tipo (20)
Apilables Sí
Dimensiones (L x An) 180 × 54,5 mm
Peso (métrico) 950 G
Incluye Rellena con material de refrigeración.