Learn More
R&D Systems™ Reagent Diluent Concentrate 2
Código de producto. 18754394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 21 mL
Tamaño de la unidad:
105 ml
18754394 5 x 21 mL 105 ml
1 options
Código de producto. 18754394 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY995
10X Concentrated 10% BSA Solution for DuoSets
  • 10% BSA solution in a concentrated formula which can be diluted to make a working solution at a range of final BSA concentrations suitable for the assay being run
  • Make all solutions fresh or filter sterilize and store for up to 1 week at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 5 x 21 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Reagent Diluent Concentrate 2 (10X)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mixture of 5-Chloro-2-Methyl-4- Isothiazolin-3-One and 2-Methyl-4-Isothiazolin-3- One