Learn More
Hamilton™ Recipiente de reactivos 2T, independiente, con tapa, 200 ml
Código de producto. 15147376
Código de producto. 15147376 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 5669502
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
La gama de consumibles Hamilton se produce en una ISO sala limpia de Clase 8, basada en ISO los estándares 14644, así como ISO en los 9001 y ISO 13485. Hamilton va más allá de confiar solo en el análisis estadístico de la calidad para asegurar la máxima calidad del producto, por ejemplo, cada CO-RE punta se comprueba para la concentración de su orificio y la ausencia de flash en el proceso de moldeado. TüV Rheinland certifica que nuestro sistema de gestión de calidad instalado ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los requisitos de los altos estándares de rendimiento para el diseño y fabricación de productos desechables. La mayoría de los consumibles cumplen con las directivas CE e IVD. Para satisfacer las necesidades altamente sofisticadas de los laboratorios en los campos de Genómica, Proteomics, Cellomics Forense y Descubrimiento de Fármacos, Hamilton ha refinado considerablemente los requisitos de producción de productos desechables estériles/no estériles. La superior pureza biológica de CO-RE las puntas, tubos y recipientes de reactivos está garantizada por un proceso de producción controlado. El personal cualificado, junto con la producción automatizada en salas limpias, permite la fabricación sin contaminación. A intervalos regulares, el lote de producción se somete a un método de PCR altamente sensible para garantizar el cumplimiento de los criterios de pureza definidos de ausencia de ADNasa/ARNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR. Hamilton ha introducido un nuevo grado de pureza especialmente para el trabajo forense, con el fin de eliminar el riesgo residual de contaminación de productos limpios. Junto con los requisitos de pureza más estrictos durante el proceso de producción, se realiza un paso adicional durante la fabricación y el envasado de productos finales desechables. Este tratamiento garantiza la eliminación efectiva de contaminantes mediante la destrucción física de cualquier molécula de ADN. De acuerdo con Forensic Science International (FSI), Hamilton ha validado el proceso de tratamiento para demostrar la eficacia de la eliminación del ADN amplificable. Teniendo en cuenta que un solo evento de contaminación por ADN extraño durante la investigación forense puede resultar en un perfil de ADN incorrecto, haciendo que la evidencia sea inútil, el compromiso de Hamilton con la pureza es de suma importancia.
Hay una gama de depósitos de reactivos de 60 a 200 mL disponibles, que pueden colocarse en un portador de reactivos en las STAR plataformas de estación de trabajo automatizada de pipeteo NIMBUS. La geometría inferior especial minimiza los volúmenes residuales. Todos los depósitos están fabricados en polipropileno.
  • Contenedores de reactivos para los Microlab STAR sistemas automatizados de pipeteo NIMBUS
  • Fabricado en condiciones de sala limpia y certificado: conformes con CE y IVD
  • Varios tamaños disponibles: 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml