Learn More
Hamilton™ Recipiente de reactivos 1T, independiente, sin tapa, 60 ml
Código de producto. 15177366
Código de producto. 15177366 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 194051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    184.82€ / paquete de 28
    Ahorro 28.18€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
La gama de consumibles Hamilton se fabrica en una sala limpia de clase ISO 8, basada en las normas ISO 14644, así como en ISO 9001 e ISO 13485. Hamilton va más allá de confiar en un simple análisis estadístico de calidad para asegurar la más alta calidad del producto, por ejemplo, cada punta de CO-RE se comprueba la concentricidad de su orificio y la ausencia de destellos en el proceso de moldeo. TüV Rheinland certifica que nuestro Sistema de Gestión de Calidad instalado ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con los requisitos de las normas de alto rendimiento para el diseño y la fabricación de productos desechables. La mayoría de los consumibles cumplen con las directivas CE e IVD. Para satisfacer las necesidades altamente sofisticadas de los laboratorios en los campos de la genómica, la proteómica, la celuloterapia, la medicina forense y el descubrimiento de fármacos, Hamilton ha perfeccionado considerablemente los requisitos de producción de productos desechables estériles/no estériles. La pureza biológica superior de las puntas de pipetas, los tubos y los recipientes de reactivos de CO-RE está garantizada por un proceso de producción controlado. El personal cualificado, junto con la producción automatizada en sala limpia, permite una fabricación libre de contaminación. A intervalos regulares, el lote de producción se somete a un método de PCR de alta sensibilidad para asegurar el cumplimiento de los criterios de pureza definidos de DNasa/RNasa, pirógeno y libre de inhibidores de PCR. Hamilton ha introducido un nuevo grado de pureza especialmente para el trabajo forense, para eliminar el riesgo residual de contaminación de productos limpios. Junto con los requisitos de pureza más estrictos durante el proceso de producción, se realiza un paso adicional durante la fabricación y el envasado de productos finales desechables. Este tratamiento asegura la eliminación efectiva de los contaminantes destruyendo físicamente cualquier molécula de ADN. De acuerdo con Forensic Science International (FSI), Hamilton ha validado el proceso de tratamiento para demostrar la eficacia de la eliminación del ADN ampliable. Al tener en cuenta que basta tan solo un evento de contaminación por ADN extraño durante la investigación forense para obtener como resultado un perfil de ADN incorrecto, lo que invalida las pruebas, el compromiso de Hamilton con la pureza adquiere una importancia vital.
Hay disponible una amplia gama de depósitos de reactivos de 60 a 200 ml que se pueden colocar en un portador de reactivos en las plataformas de estaciones de trabajo de pipeteo automatizado STAR y NIMBUS. La geometría inferior especial minimiza los volúmenes residuales. Todos los depósitos están fabricados en polipropileno.
  • Recipientes de reactivos para sistemas de pipeteo automatizado Microlab STAR y NIMBUS
  • Fabricado en condiciones de sala limpia y certificado: de conformidad con CE y IVD
  • Varios tamaños disponibles: 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml