Learn More
Hamilton™ Recipiente de reactivos 1T, no independiente, sin tapa, 120 ml
Código de producto. 13417697
Código de producto. 13417697 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 182703
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La Hamilton gama de consumibles se produce en una ISO sala limpia de Clase 8, basada en ISO las normas 14644 así como en ISO las normas 9001 y ISO 13485. Hamilton Va más allá de basarse únicamente en el análisis estadístico de la calidad para garantizar la máxima calidad del producto, por ejemplo, se comprueba la CO-RE concentración de su orificio y la ausencia de flash en el proceso de moldeado. TüV Rheinland certifica que nuestro sistema de gestión de calidad instalado ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los requisitos de los altos estándares de rendimiento para el diseño y fabricación de productos desechables. La mayoría de los consumibles cumplen con las directivas CE e IVD. Para satisfacer las necesidades altamente sofisticadas de los laboratorios en los campos de Genómica, Proteomics, Cellomics Forense y Descubrimiento de Fármacos, Hamilton se han refinado considerablemente los requisitos de producción para productos desechables estériles/no estériles. La superior pureza biológica de CO-RE las puntas, tubos y recipientes de reactivos de pipetadores está garantizada por un proceso de producción controlado. Personal cualificado, junto con la producción automatizada en sala limpia, permite una fabricación libre de contaminaciones. A intervalos regulares, el lote de producción se somete a un método PCR altamente sensible para asegurar el cumplimiento de los criterios definidos de Dnase/Rnase, sin inhibidores de pirógeno ni PCR. Hamilton se ha introducido un nuevo grado de pureza especialmente para trabajos forenses, para eliminar el riesgo residual de contaminación de productos limpios. Junto con los requisitos de pureza más estrictos durante el proceso de producción, se realiza un paso adicional durante la fabricación y envasado de los productos finales desechables. Este tratamiento garantiza la eliminación efectiva de contaminantes al destruir físicamente cualquier molécula de ADN. De acuerdo con Forensic Science International (FSI), Hamilton ha validado el proceso de tratamiento para demostrar la eficacia de eliminar ADN amplificable. Teniendo en cuenta que solo un evento de contaminación por ADN externo durante una investigación forense puede resultar en un perfil incorrecto de ADN, haciendo que la evidencia sea inútil, el compromiso de Hamilton con la pureza es de suma importancia.
Hay una gama de depósitos de reactivos de 60 a 200 mL disponibles que pueden colocarse en un portador de reactivos en las STAR plataformas de estación de trabajo de pipeteo automatizada NIMBUS. La geometría especial del fondo minimiza los volúmenes residuales. Todos los depósitos están hechos de polipropileno.
  • Contenedores de reactivos para los Microlab STAR sistemas automatizados de pipeteo NIMBUS
  • Fabricado en condiciones de sala limpia y certificado: conformes con CE y IVD
  • Varios tamaños disponibles: 50mL, 60mL, 100mL, 120mL, 200mL, 300mL, 400mL