Learn More
DWK Life Sciences Frasco de reactivos, cuello ancho en vidrio sodocálcico ámbar, cuello de junta cónica esmerilada estándar
Código de producto. 15221839 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15221839 250 ml paquete de 10
15231839 500 ml paquete de 10
15241839 1000 ml paquete de 10
15211839 100 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15221839 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 231883609
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de reactivos clásicos de cuello ancho con tapón de vidrio en vidrio sodocálcico ámbar.
Se recomienda una temperatura de uso máxima de + 100 °C. Resistencia al choques térmicos 30 K. Clase hidrolítica 3. Nota sobre el uso de tapones de vidrio DURAN™ con frascos de vidrio sodocálcico: Si la frasco y el tapón tienen una diferencia de temperatura superior 30 °C, los tapones de vidrio pueden atascarse.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
  • Fácil acceso al contenido del frasco gracias al ancho diámetro del cuello
  • Todos los componentes de vidrio
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de reactivos, productos farmacéuticos y productos químicos sensibles a la luz; transporte y envío de muestras sensibles a la luz; almacenamiento de reactivos y productos químicos sensibles al aire; almacenamiento de líquidos, polvo y gránulos higroscópicos
Incluye Con tapón de cabeza plana de vidrio esmerilado estándar
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 71 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave