Learn More
Solución de reactivo de Fehling A, Chem Lab™
Código de producto. 11979192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11979192 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11979192 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0601.1000
Especificaciones
Color Azul
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Composición 69.2 g CuSO4.5H2O + 1mL H2SO4 95-97% / l H2O
Densidad 1.01g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Olor Odorless
pH 4 to 5
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fehling A reactivo
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate