Learn More
Patrones de humedad Reagecon™, RH del 95 %
Código de producto. 11940665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11940665 0.8 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 11940665 Proveedor Rotronic N.º de proveedor EA95SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.76€
    99.67€ / paquete de 5
    Ahorro 32.09€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Especificaciones
Envase Ampollas
Cantidad 0.8 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • X5 5ML STANDARD BULB 95 %HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium monobromide