Learn More
Invitrogen™ Solución de bloqueo de estreptavidina/biotina ReadyProbes™ (1X)
Descripción
La solución de bloqueo de biotina / estreptavidina ReadyProbes bloquea la biotina endógena, los receptores de biotina y los puntos de unión de la estreptavidina presentes en muchos tipos de tejidos, reduciendo la señal de fondo en procedimientos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF) e hibridación in situ (ISH). Esta solución de dos componentes (una solución de bloqueo de la estreptavidina y una solución de bloqueo de la biotina) se suministra en un formato listo para su uso: tan solo se debe añadir unas gotas del componente de estreptavidina e incubar durante 15 minutos, luego lavar y repetir con el componente de biotina. La solución de bloqueo de biotina / estreptavidina ReadyProbes se utiliza después del bloqueo de células y tejidos con una solución de bloqueo no específica estándar (por ejemplo, suero diluido), pero antes del paso de anticuerpos primarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solución de bloqueo |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | ReadyProbes |
| Contenido y almacenamiento | Un kit contiene 18 ml de cada solución lista para su uso (1 X) de estreptavidina (componente A) y biotina (componente B) en dos frascos cuentagotas de LDPE transparentes. Almacenar (a entre 2 y 8 °C. Si se almacena como se indica, el producto puede usarse durante seis meses después de su recepción. ) |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |