Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-Actin Labeling Reagents
Código de producto. 15119325
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de colorante:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ Plus 647
TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina)
Intervalo de longitud de onda de excitación:
495/518
540/565
580/603
658/675
Tamaño de la unidad:
5 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de colorante Intervalo de longitud de onda de excitación Tamaño de la unidad
15119325 TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina) 540/565 cada uno
14879680 Alexa Fluor™ 488 495/518 5 ml
31935074 Alexa Fluor™ 568 580/603 5 ml
32214192 Alexa Fluor™ Plus 647 658/675 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15119325 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    315.65€ / 5 ml
    Ahorro 20.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
2 frascos cuentagotas de 2,5 ml
ActinRed™ and ActinGreen™ ReadyProbes™ reagents assist with bright, selective F-actin labeling in fixed cells and tissues. The ready-to-use dropper or dual-use bottle enables dropwise dispensing or direct pipetting for fast, flexible cytoskeleton imaging.
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagent is a selective, high-affinity F-actin probe conjugated to our bright, photostable, green-fluorescent Alexa Fluor 488 dye. ActinGreen 488 reagent is a room temperature-stable solution of Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. No. A12379) packaged in a dropper bottle. ActinRed 555 ReadyProbes Reagent is a comparable F-actin stain conjugated to the red-orange fluorescent dye tetramethylrhodamine (TRITC). ActinRed 555 reagent is a room temperature-stable solution of Rhodamine F-actin probe (Cat. No. R415) packaged in a dropper bottle.
  • Formulado como una solución estable a temperatura ambiente y viene en un cómodo frasco cuentagotas: poner dos gotas/ml para teñir las células
  • Tinción de alta afinidad de F-actina con especificidad superior en comparación con métodos de anticuerpos
  • Excelente rendimiento de fluorescencia (Ex/Em: 540/565nm)
  • Formulación líquida lista para usar sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
  • La faloidina es un péptido bicíclico muy utilizado en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar de manera selectiva la F-actina
  • La faloidina etiquetada con fluorescencia tiene varias ventajas sobre los anticuerpos para el etiquetado con actina, incluidas propiedades de unión virtualmente idénticas con actina de diferentes especies de plantas y animales, así como un bajo nivel de unión no específica
  • La faloidina une la F-actina con un alto nivel de selectividad mientras que la TRITC proporciona una fluorescencia de color rojo anaranjado con un brillo y fotoestabilidad incomparables
  • Demostrando muy poca tinción no específica, permite una discriminación de alto contraste de la tinción de actinas
  • Visualice y cuantifique F-actina en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células
  • Totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes usadas en análisis de células fijas, incluyendo anticuerpos, tintes de células fijas, proteínas fluorescentes y sonda Qdot™.
  • Reactivo validado y robusto para el estudio del citoesqueleto en el contexto de la diferenciación de células madre, la biología del cáncer, como marcador en las pruebas de la biblioteca de ARNi, o como objetivo en el descubrimiento de fármacos
  • Puede añadirse directamente a las células fijas en medios completos o soluciones de tampón
  • La optimización puede ser necesaria para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones: En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta que se obtiene la intensidad de tinción óptima
  • Detectado mediante los filtros estándar TRITC (Rhodamine/DiI/Cy3™/Alexa Fluor™ 546)
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo-naranja
Contenido y almacenamiento 2 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Almacenar a ≤ 25 °C.
Intervalo de longitud de onda de excitación 540/565
Tipo de colorante TRITC (isotiocianato de tetrametilrodamina)
Formato Dropper bottles
Para utilizar con (aplicación) Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescence Microscopy
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, EVOS™, sistema de imagen de células Floid™, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, sistema de imagen de células Floid™
Nº de pruebas 75 Tests
Reactividad F-actin
Cantidad 2 frascos cuentagotas
Método de detección Fluorescente
Tipo de entrega Add 2 drops (80 μL) per 1 mL of medium
Descripción ActinRed™ 555 ReadyProbes™ Reagent (Rhodamine phalloidin)
Emisión Visible
Formulario Líquido
Línea de productos ActinRed, ReadyProbes
Objetivo F-actin Cytoskeleton
Técnica Intensidad de fluorescencia
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Faloidina
Sub Cellular Localization Citoesqueleto
Permeabilidad celular Fixed Cells
Excitación 552 nm