Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ F-Actin Labeling Reagents
Beskrivning
Innehåller
2 frascos cuentagotas de 2,5 ml
ActinGreen 488 ReadyProbes Reagent is a selective, high-affinity F-actin probe conjugated to our bright, photostable, green-fluorescent Alexa Fluor 488 dye. ActinGreen 488 reagent is a room temperature-stable solution of Alexa Fluor 488 ActinGreen (Cat. No. A12379) packaged in a dropper bottle. ActinRed 555 ReadyProbes Reagent is a comparable F-actin stain conjugated to the red-orange fluorescent dye tetramethylrhodamine (TRITC). ActinRed 555 reagent is a room temperature-stable solution of Rhodamine F-actin probe (Cat. No. R415) packaged in a dropper bottle.
- Formulado como solución estable a temperatura ambiente en frasco cuentagotas
- Para teñir las células, vierta 2 gotas/ml para obtener una luminosidad óptima y una contratinción nuclear distinta e incube de 15 a 30 minutos en la mayoría de casos
- Tinción de alta afinidad de F-actina con especificidad superior en comparación con métodos de anticuerpos
- Excelente rendimiento de fluorescencia (Ex/Em: 495/518nm)
- No es necesario diluir, pesar ni pipetear.
- La faloidina es un péptido bicíclico muy utilizado en aplicaciones de adquisición de imágenes para etiquetar de manera selectiva la F-actina
- La faloidina etiquetada con fluorescencia tiene varias ventajas sobre los anticuerpos para el etiquetado con actina, incluidas propiedades de unión virtualmente idénticas con actina de diferentes especies de plantas y animales, así como un bajo nivel de unión no específica
- La faloidina une la F-actina con un alto nivel de selectividad mientras que el tinte Alexa Fluor 488 proporciona una fluorescencia de color verde con un brillo y una fotoestabilidad incomparables
- Puede emplearse para visualizar y cuantificar F-actina en cortes de tejido, cultivos celulares o preparaciones sin células
- Es totalmente compatible con otras tinciones fluorescentes utilizadas en los análisis de células fijas, incluyendo anticuerpos, tintes de células fijas, proteínas fluorescentes y sondas Qdot™.
- El papel del citoesqueleto en la división y la motilidad celular lo convierte en un elemento central no solo de los procesos normales, sino también de los procesos malignos (proliferación e invasión incontroladas); los componentes del citoesqueleto son objetivos de varios medicamentos contra el cáncer y antiinflamatorios: reactivo validado y robusto para estudios relacionados
- Puede añadirse directamente a las células fijas en medios completos o soluciones de tampón
- Se detecta mediante filtros GFP y FITC estándar
Análisis celular, estructura celular, citoesqueleto
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | 2 frascos cuentagotas de 2,5 ml Almacenar a ≤ 25 °C. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 495/518 |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 488 |
| Formato | Dropper bottles |
| Para utilizar con (aplicación) | Fixed Cell Imaging, High Content Screening, Fluorescence Microscopy |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, sistema de adquisición de imagen de células Floid™, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, sistema de imagen de células Floid™ |
| Nº de pruebas | 75 Tests |
| Reactividad | F-actin |
| Cantidad | 2 frascos cuentagotas |
| Visa mer |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.