Learn More
Invitrogen™ Solución de bloqueo de IgG de ratón sobre ratón ReadyProbes™ (30X)
Código de producto. 16680534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16680534 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16680534 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    311.65€ / 1 ml
    Ahorro 23.35€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La solución de bloqueo de IgG Mouse-on-Mouse ReadyProbes bloquea la unión endógena cuando se utilizan anticuerpos primarios IgG de ratón para etiquetar el tejido de ratón.
La solución de bloqueo de IgG Mouse-on-Mouse ReadyProbes bloquea la unión endógena cuando se utilizan anticuerpos primarios IgG de ratón para etiquetar el tejido de ratón. La mayoría de los tejidos de ratón contienen anticuerpos IgG de ratón. Cuando se utilizan anticuerpos secundarios IgG antirratón en tejido de ratón, los anticuerpos no pueden distinguir entre los anticuerpos IgG de ratón endógenos y los anticuerpos primarios de ratón utilizados para la detección de proteínas diana. La solución de bloqueo de IgG Mouse on Mouse ReadyProbes reduce la unión de anticuerpos endógenos, resultando en una mayor detección específica en aplicaciones de inmunohistoquímica (IHC) e inmunofluorescencia (IF). Este reactivo es compatible con los procedimientos de IHC, tanto fluorescentes como cromogénicos.
La solución de bloqueo de IgG Mouse on Mouse ReadyProbes se suministra a una concentración de 30X y se diluye a una concentración de trabajo de 1X (dos gotas en 2,5 ml de PBS o TBS). Esta solución no se utiliza en lugar de una solución de bloqueo no específica (por ejemplo, suero diluido), sino que se utiliza después de que el tejido ya se ha bloqueado con una solución no específica y antes del paso de anticuerpos primarios. Solo hay que añadir la solución a 1X al tejido e incubar durante entre 30 y 60 minutos a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de bloqueo
Cantidad 1 mL
Línea de productos ReadyProbes
Formulario Líquido
Contenido y almacenamiento Se suministra como solución de 1 ml a una concentración de 30 X en un frasco cuentagotas de LDPE.
Almacenar (a entre 2 °C y 8 °C)
Cuando se almacena como se indica, el producto puede usarse durante seis meses después de su recepción
. Un frasco es suficiente para tratar aproximadamente entre 125 y 250 cortes de tejido.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo