Learn More
Invitrogen™ Suero de cabra normal de 2,5 % ReadyProbes™ (1X)
Código de producto. 16607825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16607825 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 16607825 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37624
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bloqueador no específico listo para su uso en experimentos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC) e inmunofluorescencia (IF)
  • El suero de cabra normal ReadyProbes 2,5 % es un bloqueador no específico listo para su uso en experimentos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC) y de inmunofluorescencia (IF), generalmente cuando se utiliza un anticuerpo secundario de cabra.
  • La incubación de células / tejidos con suero diluido de la misma especie que el huésped del anticuerpo secundario suele reducirla unión no específica.
  • Basta con cubrir la sección de tejido o las células con unas gotas de suero de cabra normal ReadyProbes 2,5% e incubar a temperatura ambiente durante un periodo de 30 a 60 minutos.
  • El suero de cabra normal de 2,5 % ReadyProbes también se puede utilizar para diluir anticuerpos primarios y secundarios.
  • El suero de cabra normal de 2,5 % ReadyProbes se proporciona como reactivo listo para su uso sin necesidad de dilución o preparación adicional.
  • El suero se recoge de animales adultos sanos y se trata con calor, se centrifuga y se filtra. A continuación, se comprueba la reactividad cruzada mediante un inmunoensayo correspondiente.
  • El suero se diluye al 2,5 % (v/v) en tampón, con un 0,08 % de azida sódica añadida como conservante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministra como solución de 50 ml con una concentración lista para su uso (1X) en un frasco cuentagotas de plástico transparente.
Almacenar de 2 °C a 8 °C.
Cuando se almacena como se indica, el producto se puede utilizar durante 6 meses tras su recepción.
Especie Cabra
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de cabra
Cantidad 50 mL
Línea de productos ReadyProbes
Tipo de reactivo Reactivo de bloqueo
Condiciones de envío Temperatura ambiente o hielo húmedo