Learn More
Invitrogen™ Suero de pollo normal de 2,5 % ReadyProbes™ (1X)
Código de producto. 17122514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17122514 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 17122514 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37626
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Bloqueador no específico listo para su uso en experimentos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC) e inmunofluorescencia (IF)
  • El suero normal ReadyProbes 2,5 % es un bloqueador no específico listo para su uso en experimentos de inmunohistoquímica (IHC), inmunocitoquímica (ICC) e inmunofluorescencia (IF), generalmente cuando se usa un anticuerpo secundario de pollo.
  • La incubación de células / tejidos con suero diluido de la misma especie que el huésped del anticuerpo secundario suele reducirla unión no específica.
  • Basta con cubrir la sección de tejido o las células con unas gotas de suero de pollo normal ReadyProbes 2,5 % e incubar entre 30 y 60 minutos a temperatura ambiente.
  • El suero de pollo normal de 2,5 % ReadyProbes también se puede utilizar para diluir anticuerpos primarios y secundarios.
  • El suero de pollo normal de 2,5 % ReadyProbes se proporciona como reactivo listo para su uso sin necesidad de dilución o preparación adicional. El suero se recoge de animales adultos sanos y se trata con calor, se centrifuga y se filtra.
  • A continuación, se comprueba la reactividad cruzada mediante un inmunoensayo correspondiente. El suero se diluye al 2,5 % (v/v) en tampón, con un 0,08 % de azida sódica añadida como conservante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministra como solución de 50 ml con una concentración lista para su uso (1X) en un frasco cuentagotas de plástico transparente.
Almacenar de 2–8 °C.
Cuando se almacena como se indica, el producto se puede utilizar durante 6 meses tras su recepción.
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero de pollo
Cantidad 50 mL
Línea de productos ReadyProbes
Tipo de reactivo Reactivo de bloqueo
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo