Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
Código de producto. 17198855
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tinción de células muertas
Tinción de viabilidad
Tinción nuclear
Color:
Azul
Rojo
Verde/rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Color Tamaño de la unidad
17198855 Tinción de células muertas Rojo paquete de 100
17108865 Tinción nuclear Azul paquete de 100
17118865 Tinción de viabilidad Verde/rojo paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17198855 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A49903
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
  • Los conjuntos de filtros DAPI tradicionales, como el cubo de luz EVOS DAPI, son adecuados para la tinción de células muertas rojas ReadyCount
  • Preciso: elimina el error que supone la creación de soluciones madre y series de dilución
  • Flexible: optimizado para su uso en ambos contadores celulares automatizados Countess II FL y Countess 3 FL, equipados con cubo de luz DAPI
  • Tiñe las células en < 5 minutos
  • Práctico: se almacena en la mesa de trabajo, no requiere congelación/descongelación, se utiliza mezclando 1:1 v/v con la muestra celular
  • Los reactivos ReadyCount permiten la tinción específica de células nucleadas dentro de una población mixta, reduciendo así la complejidad y mejorando la repetibilidad de recuento a recuento y de muestra a muestra cuando se combinan con el cubo de luz EVOS apropiado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tinción de células muertas
Línea de productos ReadyCount
Compatibilidad Countess II FL >1.0.249; Countess 3 FL ≥1.0.296.782
Para utilizar con (equipo) Countess II FL y Countess 3 FL
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Estable a temperatura ambiente.
Cantidad 100 Assays
Condiciones de envío Ambiente