Learn More
3M™ Gafas Reader
Código de producto. 10362200 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Tamaño de la unidad
10362200 Transparente cada uno
10318229 Transparente cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10362200 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000043083
Cantidad Precio
1 17.46€ / paquete de 1
20 15.96€ / paquete de 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El menor campo de visión permite la lectura y la realización de un trabajo preciso gracias al efecto de amplificación, al mismo tiempo que sigue ofreciendo una protección excelente contra las partículas circundantes. Las gafas de seguridad Reader 3M™ BX™ tienen lentes bifocales transparentes de policarbonato y + 2.0 dioptrías y una montura de color negro plateado.
  • Puente nasal blando y de ajuste universal
  • Estribos con extremos especialmente suaves para una mayor comodidad
  • Longitudes ajustables en tres etapas y parabrisas regulable
  • Revestimiento antiarañazos y antivaho para una visión clara sin obstáculos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas Reader
Potencia de aumento +2,00
N.° por paquete 1 unidad