Descripción
- Puente nasal blando y de ajuste universal
- Estribos con extremos especialmente suaves para una mayor comodidad
- Longitudes ajustables en tres etapas y parabrisas regulable
- Revestimiento antiarañazos y antivaho para una visión clara sin obstáculos
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de corrección |
| Color de marco | Negro |
| Potencia de aumento | +2,50 |